Fontos dokumentumok
8.17074
SAFC
Butylhydroxytoluene
E 321
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Butylhydroxytoluene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H24O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
220.35
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352104
E szám:
E321
EC index szám:
204-881-4
gőznyomás
0.02 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
345 °C
bp
265 °C/1013 hPa
mp
69-70 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 127 °C
sűrűség
1.05 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharma/biopharma processes
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1C(C)(C)C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Butylhydroxytoluene is an antioxidant and is typically used as an additive for the preservation of food.
Alkalmazás
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Environment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - open cup