Fontos dokumentumok
48710
Propyl gallate
≥98.0% (HPLC), solid, antioxidant
Szinonimák:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Javasolt termékek
product name
Propyl gallate, antioxidant, ≥98.0% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
146-149 °C (lit.)
146-149 °C
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Feloldás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
368.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
187 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?