Fontos dokumentumok
251062
2,6-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
97%
Szinonimák:
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxyanisole
Teszt
97%
mp
102-106 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O2/c1-14(2,3)11-8-10(17-7)9-12(13(11)16)15(4,5)6/h8-9,16H,1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SLUKQUGVTITNSY-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?