Fontos dokumentumok
A1968
Ascorbic acid 6-palmitate
meets USP testing specifications
Szinonimák:
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, L-Ascorbic acid 6-hexadecanoate, L-Ascorbyl palmitate, Ascorbic acid 6-palmitate, NSC 402451
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Teszt
95.0-100.5%
Forma
powder
szín
light yellow
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)