Fontos dokumentumok
03762
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
tested according to Ph. Eur.
Szinonimák:
Butylhydroxytoluenum, 2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Minőségi szint
gőzsűrűség
7.6 (vs air)
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
öngyulladási hőmérséklet
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp
69-73 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
Alkalmazás
- Quantitative analysis of residual butylated hydroxytoluene and butylated hydroxyanisole in Salmo salar, milk, and butter by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.: This study provides a quantitative analysis of residual 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) and butylated hydroxyanisole (BHA) in various food products. The research highlights the presence and concentration of these antioxidants in fish, milk, and butter, demonstrating their widespread use in food preservation (Galal et al., 2024).
- The key factors of solid nanodispersion for promoting the bioactivity of abamectin.: This research investigates the use of BHT in solid nanodispersions to enhance the bioactivity of abamectin, a widely used insecticide. The study identifies key factors that improve the stability and effectiveness of the formulation, suggesting applications in agricultural biotechnology (Ding et al., 2024).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?