Fontos dokumentumok
34750
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
purum, ≥99.0% (GC)
Szinonimák:
2,6-Di-tert-butyl-p-cresol, BHT, Butylated hydroxytoluene, Butylhydroxytoluene, DBPC
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7.6 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
purum
Teszt
≥99.0% (GC)
öngyulladási hőmérséklet
878 °F
bp
265 °C (lit.)
mp
68-72 °C
69-73 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless
methanol: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CAPN1(823)
rat ... Capn1(29153) , Nos1(24598)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
260.6 °F - open cup
Lobbanási pont (C)
127 °C - open cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?