Fontos dokumentumok
8.03279
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromopropane
for synthesis
Szinonimák:
1,3-Dibromopropane, Trimethylene bromide
About This Item
Lineáris képlet:
Br(CH2)3Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
201.89
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
203-690-3
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99.0% (GC)
gőznyomás
2.6 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
315 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
166-168 °C/1013 hPa
mp
-34 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 54 °C
sűrűség
1.98 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.976 - 1.980
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup