Fontos dokumentumok
125903
1,3-Dibromopropane
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
Trimethylene dibromide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
7 (vs air)
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.524 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
sűrűség
1.989 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCCCBr
InChI
1S/C3H6Br2/c4-2-1-3-5/h1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VEFLKXRACNJHOV-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?