Merck
D40752
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane
98%
Szinonimák:
EDB, Ethylene dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.86
Beilstein:
605266
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
~6.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
11.7 mmHg ( 25 °C)
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
sűrűség
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,2-Dibromoethane can be used:
  • To prepare functionalized styrenes by reacting with arylboronic acids via palladium-catalyzed cross-coupling reaction.
  • Along with potassium iodide(KI) for α-acyloxylation of ketones with carboxylic acids without the use of transition metals and strong oxidants.
  • In the synthesis of 5-aryl/alkyl-2-vinyl-2H-tetrazoles through one-pot regioselective vinylation of 5-tetrazoles without a metal catalyst or organocatalyst.
  • In the preparation of aryltriethoxysilane using aryl bromide, Mg powder and tetraethyl orthosilicate through sonochemical Barbier-type reaction.
  • As a reoxidizing reagent along with a silver catalyst in the regioselective carbomagnesiation of terminal alkynes with alkyl Grignard reagents.
Egyéb megjegyzések
May darken in storage
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
One-pot regioselective vinylation of tetrazoles: preparation of 5-substituted 2-vinyl-2H-tetrazoles
Roh J, et al.
Tetrahedron Letters, 51(10), 1411-1414 (2010)
1,2-Dibromoethane and KI mediated α-acyloxylation of ketones with carboxylic acids
Wang X, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 5(16), 2891-2894 (2019)
Saturation vapor pressures and transition enthalpies of low-volatility organic molecules of atmospheric relevance: from dicarboxylic acids to complex mixtures.
Merete Bilde et al.
Chemical reviews, 115(10), 4115-4156 (2015-05-02)
Silver-catalyzed carbomagnesiation of terminal aryl and silyl alkynes and enynes in the presence of 1, 2-dibromoethane
Fujii Y, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 47(9), 1115-1117 (2009)
A facile and efficient synthesis of aryltriethoxysilanes via sonochemical Barbier-type reaction
Lee AS, et al.
Tetrahedron Letters, 47(39), 7085-7087 (2006)