Fontos dokumentumok
112216
4-Chlorobenzaldehyde
97%
Szinonimák:
p-Chlorobenzaldehyde
Teszt
97%
form
solid
bp
213-214 °C (lit.)
mp
45-50 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
chloro
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?