Fontos dokumentumok
B15805
Benzyl acetate
≥99%
Szinonimák:
Acetic acid benzyl ester
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
23 mmHg ( 110 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
862 °F
törésmutató
n20/D 1.502 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
sűrűség
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?