Fontos dokumentumok
T76805
2,3,3-Trimethylindolenine
98%
Szinonimák:
2,3,3-Trimethyl-3H-indole
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.549 (lit.)
bp
228-229 °C/744 mmHg (lit.)
sűrűség
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1=Nc2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C11H13N/c1-8-11(2,3)9-6-4-5-7-10(9)12-8/h4-7H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FLHJIAFUWHPJRT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Squarylium-based chromogenic anion sensors.: This research explores the synthesis and application of squarylium-based sensors, which includes 2,3,3-Trimethylindolenine as a crucial component. The study focuses on the effectiveness of these sensors in detecting various anions through chromogenic changes, highlighting the compound′s role in developing advanced chemical sensing technologies (Lee EM et al., 2012).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?