Fontos dokumentumok
03505
1,2-Dibromoethane
purum, ≥98.0% (GC)
Szinonimák:
EDB, Ethylene dibromide
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
~6.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
11.7 mmHg ( 25 °C)
grade
purum
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.539
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
sűrűség
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- To generate vinyl bromide in situ, which can undergo a palladium-catalyzed cross-coupling reaction with aryl boronic acids to form functionalized styrene derivatives.
- As a brominating agent of tertiary carbanions in sterically hindered molecules.
- As a building block to synthesize 2-arylsulfonyl hydrazones, (±)-horsfiline and 7-oxo-2, 3-dihydro-7H-pyrido [1,2,3-de] [1,4] benzoxazine-6-carboxylic acids.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?