Merck
240656
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromoethane
≥99%
Szinonimák:
EDB, Ethylene dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH2Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.86
Beilstein:
605266
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
~6.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
11.7 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.539 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
8-11 °C (lit.)
oldhatóság
water: soluble 250 part
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
sűrűség
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCCBr
InChI
1S/C2H4Br2/c3-1-2-4/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PAAZPARNPHGIKF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,2-Dibromoethane (DBE) is an organobromine compound that is used as an ‘entrainment reagent′ to activate magnesium in Grignard reagents. It is also a useful reagent for activating zinc. DBE is used as an intermediate in the synthesis of dyes, pesticides and pharmaceuticals.
Alkalmazás
1,2-Dibromoethane can be used as a reagent to prepare:
  • Vinyl bromide and 1,2-disubstituted ethane derivatives.
  • Vinyl aromatic compounds by palladium-catalyzed cross-coupling reaction with various arylboronic acids via in situ formation of vinyl bromide.
  • 2-arylsulfonyl hydrazones by reacting with aryldiazonium tetrafluoroborates, sulfur dioxide and hydrazines.
It can also be used as a bromine source in organic synthesis to brominate carbanions.
Egyéb megjegyzések
May darken in storage
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
1, 2-Dibromoethane
Maynard GD
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
1, 2-dibromoethane-A versatile reagent in organic synthesis
Aluri BR
Synlett, 2008(10), 1579-1580 (2008)
Maya G Deshmukh et al.
Structure (London, England : 1993), 29(8), 823-833 (2021-06-24)
There is a clinical need for direct-acting antivirals targeting SARS-CoV-2, the coronavirus responsible for the COVID-19 pandemic, to complement current therapeutic strategies. The main protease (Mpro) is an attractive target for antiviral therapy. However, the vast majority of protease inhibitors
Yuuki Fujii et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (9)(9), 1115-1117 (2009-02-20)
Regioselective carbomagnesiation of terminal alkynes and enynes with alkyl Grignard reagents has been achieved by the combined use of a silver catalyst and 1,2-dibromoethane.
Saturation vapor pressures and transition enthalpies of low-volatility organic molecules of atmospheric relevance: from dicarboxylic acids to complex mixtures.
Merete Bilde et al.
Chemical reviews, 115(10), 4115-4156 (2015-05-02)
Cikkek
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.