Merck
128007
Sigma-Aldrich
1,5-Dibromopentane
97%
Szinonimák:
Pentamethylene dibromide
About This Item
Lineáris képlet:
Br(CH2)5Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
229.94
Beilstein:
1209245
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
8 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.512 (lit.)
bp
110 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−34 °C (lit.)
sűrűség
1.688 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCCCCCBr
InChI
1S/C5H10Br2/c6-4-2-1-3-5-7/h1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBODDUNKEPPBKW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1,5-Dibromopentane is a growth supplement for Yarrowia lipolytica 3589, a tropical marine yeast.
Alkalmazás
1,5-Dibromopentane can be used to prepare:
  • Derivatives of 5-pyrazolones.
  • O-alkylated phloroglucinol derivatives, which forms the core of poly(alkyl aryl ether) dendrimers.
  • Intermediate for dezocine viz, (R)-(+)-1-(5-bromopentyl)-1-methyl-7-methoxy-2-tetralone using 1-methyl-7-methoxy-2-tetralone.
1,5-Dibromopentane was used in the preparartion of 1,5-di-Grignard reagent. It was also used in the synthesis of novel spirocyclic pyrrolidones.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
174.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
79 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 2217-2217 (1992)
Enantioselective phase-transfer catalyzed alkylation of 1-methyl-7-methoxy-2-tetralone: an effective route to dezocine
Li R, et al.
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 14(1), 1421-1427 (2018)
Ashraf Khan et al.
Journal of chromatographic science, 59(2), 112-119 (2020-12-09)
A new, simple and stability-indicating gas chromatography-flame ionization detection (GC-FID) method was developed and validated for the quantitative determination of busulfan and its organic impurities (OI) in drug substance without derivatization. The chromatographic attributes were achieved on a fused silica
Zhengxin Cai et al.
Nuclear medicine and biology, 43(1), 108-115 (2015-11-26)
Imaging fatty acid uptake and utilization has broad impact in investigating myocardial diseases, hepatic functions, tumor progression, and the metabolic state of adipose tissue. The SPECT tracer (123)I-15-(p-iodophenyl)-3-(R,S)-methylpentadecanoic acid (BMIPP) is a clinically used nuclear medicine tracer to image myocardial
Journal of Organometallic Chemistry, 466, 5-5 (1994)