Fontos dokumentumok
140805
1,4-Dibromobutane
99%
Szinonimák:
Tetramethylene dibromide
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.519 (lit.)
bp
63-65 °C/6 mmHg (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
sűrűség
1.808 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrCCCCBr
InChI
1S/C4H8Br2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)