Fontos dokumentumok
8.02453
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde
for synthesis
Szinonimák:
4-Chlorobenzaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H5ClO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352114
EC index szám:
203-247-4
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥98.0% (GC)
gőznyomás
0.9 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
302 °C
hatékonyság
840 mg/kg LD50, oral (Rat)
5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
216.3 °C/1013.25 hPa
mp
47.1 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 92 °C
oldhatóság
919 g/L
sűrűség
1.19 g/cm3 at 60 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 45 °C
Melting range (upper value): ≤ 48 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup