Fontos dokumentumok
8.02169
Sigma-Aldrich
Decanoic acid
for synthesis
Szinonimák:
Decanoic acid, Capric acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)8COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
206-376-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.13 hPa ( 79 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
hatékonyság
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
mp
29-32 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 147 °C
sűrűség
0.89 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
690 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 29 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
296.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
147 °C - closed cup