Fontos dokumentumok
8.00192
Sigma-Aldrich
Octanoic acid
for synthesis
Szinonimák:
Octanoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)6COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.21
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
204-677-5
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.05 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
>300 °C
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1 % (v/v)
pH
4 (20 °C, 0.2 g/L in H2O)
bp
237 °C/1013 hPa
mp
16 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 130 °C
oldhatóság
0.68 g/L
sűrűség
0.91 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.908 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
> 110 °C - closed cup