Fontos dokumentumok
8.05333
Sigma-Aldrich
Lauric acid
for synthesis
Szinonimák:
Lauric acid, Dodecanoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)10COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
200.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
205-582-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<1 Pa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
250 °C
hatékonyság
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
0.6 % (v/v)
bp
299 °C/1013 hPa
mp
43-45 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 176 °C
sűrűség
0.883 g/cm3 at 50 °C
térfogatsúly
490 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Lauric acid in biotechnology: A comprehensive study on lipase active site selectivity, incorporating lauric acid, offers insights into its applications in bioprocess engineering and its impact on enzyme functionality, which is crucial for industrial biotechnological processes (Rodrigues et al., 2024).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
348.8 °F
Lobbanási pont (C)
176 °C