Fontos dokumentumok
L4250
Dodecanoic acid
≥99% (GC/titration)
Szinonimák:
Lauric acid, NSC 5026
Teszt
≥99% (GC/titration)
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Biopolymer synthesis for agricultural use: A study engineered Pseudomonas chlororaphis to synthesize biopolymers incorporating 3-hydroxybutyrate and medium-chain-length 3-hydroxyalkanoates from dodecanoic acid. This process highlights its role in sustainable bioplastic production, which could benefit agricultural practices by developing biodegradable mulch films (Deng et al., 2024).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
348.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
176 °C - closed cup