Fontos dokumentumok
8.00399
Sigma-Aldrich
Myristic acid
for synthesis
Szinonimák:
Myristic acid, Tetradecanoic acid
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)12COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
228.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
208-875-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
<0.01 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (GC)
form
solid
hatékonyság
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
326 °C/1013 hPa
mp
52-56 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >165 °C
oldhatóság
1.07 mg/L
sűrűség
0.8622 g/cm3 at 54 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg