Fontos dokumentumok
21409
Decanoic acid
analytical standard
Szinonimák:
1-Nonanecarboxylic acid, Acid C10, C10:0, Capric acid, NSC 5025
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
plant
Minőségi szint
grade
analytical standard
gőznyomás
15 mmHg ( 160 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
268-270 °C (lit.)
mp
27-32 °C (lit.)
sűrűség
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
funkcionális csoport
carboxylic acid
SMILES string
CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Decanoic acid (DA) may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in tobacco by coupling needle-based derivatization headspace liquid-phase microextraction with gas chromatography-mass spectrometry (HS-LPME/GC-MS).
- Decanoic acid (DA) may also be used as a reference standard for the determination of the analyte (DA) in water samples by a method based on continuous solid-phase extraction and gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS).
Egyéb megjegyzések
The collision cross section (CCS) measurement was provided by Waters Corporation, using the SYNAPT XS mass spectrometer.
For a description and overview of how ion mobility enables the measurement of the CCS of an ion visit ims.waters.com.
Further information on the SYNAPT XS mass spectrometer can be found on the IMS microsite and product webpage.
TWCCS measurements are expected to be within 2% of this reference value.
P/N 21409 is part of the Waters Extractables & Leachables UNIFI scientific library which can be downloaded from Waters Marketplace.
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
296.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
147 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?