Fontos dokumentumok
1.18312
Supelco
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
for ion pair chromatography LiChropur
Szinonimák:
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H37NO4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
339.53
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
251-068-5
NACRES:
NB.21
Minőségi szint
Teszt
≥99% (acidimetric)
technika/technikák
ion pair chromatography: suitable
veszteség
≤2 loss on drying, 120°C, vacuum
áteresztőképesség
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
≤2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-174 °C
térfogatsúly
650 kg/m3
alkalmasság
passes test for identity (IR)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC.[H+]
InChI
1S/C16H36N.H2O4S/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SHFJWMWCIHQNCP-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Tetra-n-butylammoniumhydrogen sulfate is commonly used as an ion-pair reagent and ion interactionreagent (IIR) in chromatographic analysis.
Alkalmazás
Tetra-n-butylammonium hydrogen sulfate can be used as an:
  • Ion interaction reagent (IIR) in an RP-HPLC method for the determination of acetic acid (AA) and trifluoroacetic acid (TFA)in synthetic peptides.
  • Ion pair reagent in the IPE (Ion Pair Extraction) method.
Jogi információk
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
348.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
175.6 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
A new HPLC/UV method for the determination of clindamycin in dog blood serum
Batzias GC, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 35(3), 545-554 (2004)