Merck
178004
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methylpropane
98%
Szinonimák:
Isobutyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.57
Beilstein:
635650
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.398 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−131 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
sűrűség
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2)3-5/h4H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
The gas-solid virial co-effiicent of 1-chloro-2-methylpropane was determined. The infrared and Raman spectra of 1-chloro-2-methylpropane was studied.
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19.39 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Crowder GA, et al.
Journal of Molecular Structure, 64, 193-199 (1980)
Rybolt et al.
Journal of colloid and interface science, 220(1), 148-156 (1999-11-07)
Second gas-solid virial coefficients were determined at 403.5 +/- 0.5 K for 6 adsorbates, including butane, chloroform, trichlorofluoromethane (Freon 11), bromochloromethane, 1-chloro-2-methylpropane, and dibromodifluoromethane. For another 11 adsorbates, including dichlorodifluoromethane (Freon 12), chlorodifluoromethane (Freon 22), methyl chloride, methylene chloride, propane