1.01692
1-Chlorobutane
for liquid chromatography LiChrosolv®
Szinonimák:
1-Chlorobutane, n-Butyl chloride
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
110 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
LiChrosolv®
grade
isocratic
Teszt
≥99.8% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
280 °C
hatékonyság
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.8-10.1 % (v/v)
technika/technikák
HPLC: suitable
szennyeződések
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
párolgási maradék
≤2.0 mg/L
áteresztőképesség
227 nm, ≥60%
232 nm, ≥80%
250 nm, ≥98%
bp
79 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -17 °C
sűrűség
0.886 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VFWCMGCRMGJXDK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Cl atoms-initiated degradation of 1-Chlorobutane and 2-Chlorobutane: This study investigates the kinetics and product analysis of the degradation of 1-Chlorobutane initiated by chlorine atoms. It provides insights into the atmospheric implications of halogenated hydrocarbons, relevant for environmental monitoring and analysis (Kar & Rajakumar, 2023).
- Efficient Remediation of p-chloroaniline Contaminated Soil: Utilizing activated persulfate in the presence of nanosized zero-valent iron/biochar composites, this study demonstrates a method that might be adaptable for the remediation of environments contaminated with similar compounds like 1-Chlorobutane. This is particularly valuable for environmental scientists and lab technicians working on soil decontamination (Guo et al., 2023).
- Rate Coefficient and Mechanism of the OH-Initiated Degradation of 1-Chlorobutane: Focusing on the atmospheric degradation of 1-Chlorobutane by hydroxyl radicals, this research provides critical data for understanding the environmental impact and the chemical behavior of 1-Chlorobutane in the atmosphere, important for researchers in environmental science and atmospheric chemistry (Jara-Toro et al., 2020).
- Genetic programming of catalytic Pseudomonas putida biofilms for boosting biodegradation of haloalkanes: This research demonstrates the genetic modification of bacteria to enhance their ability to degrade haloalkanes, including 1-Chlorobutane. This could interest principle investigators in biotech and pharma researching new methods of biodegradation for industrial applications (Benedetti et al., 2016).
Elkészítési megjegyzés
Analízis megjegyzés
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 2.0 mg/l
Water: ≤ 0.01 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 227 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 232 nm): ≥ 80 %
Transmission (from 250 nm): ≥ 98 %
Filtered by 0.2 µm filter
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
10.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-12 °C - closed cup