Fontos dokumentumok
8.01550
Sigma-Aldrich
2-Chloro-2-methylpropane
for synthesis
Szinonimák:
2-Chloro-2-methylpropane, tert-Butyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.57
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
208-066-4
NACRES:
NA.22
gőznyomás
350 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
540 °C
hatékonyság
2425 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
1.8-10.1 % (v/v)
mp
-28 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -27 °C
sűrűség
0.84 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClC(C)(C)C
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.842 - 0.844
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-14.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-26 °C - closed cup