Fontos dokumentumok
5.04817
Sigma-Aldrich
UK-5099
≥99% (HPLC), solid, mitochondrial pyruvate carrier inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
Mitochondrial Pyruvate Carrier Inhibitor, UK5099, ( E)-2-Cyano-3-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)acrylic acid, ( E)-2-Cyano-3-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)-2-propenoic acid, MPC Inhibitor, PF-1005023, (E)-2-Cyano-3-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)acrylic acid, (E)-2-Cyano-3-(1-phenyl-1H-indol-3-yl)-2-propenoic acid, MPC Inhibitor, PF-1005023
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H12N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
288.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Terméknév
Mitochondrial Pyruvate Carrier Inhibitor, UK5099,
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
bright yellow
oldhatóság
DMSO: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3c(c(c2)\C=C(\C(=O)O)/C#N)cccc3)c1ccccc1
InChI
1S/C18H12N2O2/c19-11-13(18(21)22)10-14-12-20(15-6-2-1-3-7-15)17-9-5-4-8-16(14)17/h1-10,12H,(H,21,22)/b13-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BIZNHCWFGNKBBZ-JLHYYAGUSA-N
Általános leírás
A cell-permeable α-cyanocinnamate compound that acts as a rapid, active site thiol modifying, time-dependent and non-competitive inhibitor of bi-directional pyruvate transport across plasma membranes in yeast, bacteria, Drosophila, and humans (IC50 = 50 nM in rat heart mitochondria; Ki ≤ 1 µM) with excellent selectivity over monocarboxylates and anions. Shown to significantly decrease pyruvate-driven respiration, enhance glucose uptake and activate AMPK (2 µM in human myocytes and skeletal muscle myotubes).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
mitochondria
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C or -70°C). Stock solutions are stable for up to 2 weeks at -20°C or for up to 6 weeks at -70°C.
Use only fresh DMSO for reconstitution.
Egyéb megjegyzések
Divakaruni, A.S., et al. 2013. Proc. Natl. acad. Sci. USA110, 5422.
Bricker, D.K., et al. 2012. Science337, 96.
Herzig, S., et al. 2012. Science337, 93.
Hinoi, E., et al. 2006. Mol. Pharmacol.70, 925.
Hildyard, J.C.W., et al. 2005. Biochim. Biophys. Acta1707, 221.
Halestrap, A.P. 1978. Biochem. J.172, 377.
Halestrap, A.P. 1975. Biochem. J.145, 85.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3