Fontos dokumentumok
SML0601
BPTES
≥95% (HPLC), powder, glutaminase GLS1 (KGA) inhibitor
Szinonimák:
Bis-2-(5-phenylacetamido-1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethyl sulfide
About This Item
Javasolt termékek
product name
BPTES, ≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(CC1=CC=CC=C1)NC2=NN=C(S2)CCSCCC3=NN=C(NC(CC4=CC=CC=C4)=O)S3
InChI
1S/C24H24N6O2S3/c31-19(15-17-7-3-1-4-8-17)25-23-29-27-21(34-23)11-13-33-14-12-22-28-30-24(35-22)26-20(32)16-18-9-5-2-6-10-18/h1-10H,11-16H2,(H,25,29,31)(H,26,30,32)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MDJIPXYRSZHCFS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Cikkek
Glutamine's role in neurotransmitter synthesis and transport highlights its importance in neuronal function and glutamate production.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research