Fontos dokumentumok
E1905
(+)-Etomoxir sodium salt hydrate
≥98% (HPLC), powder, CPT-1 inhibitor
Szinonimák:
R(+)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxirane-2-carboxylic acid sodium salt hydrate
About This Item
Javasolt termékek
product name
(+)-Etomoxir sodium salt hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white
oldhatóság
H2O: freely soluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)[C@@]2(CCCCCCOc1ccc(Cl)cc1)CO2
InChI
1S/C15H19ClO4.Na.H2O/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/t15-;;/m1../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WENJLJJSJDAJDN-QCUBGVIVSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Cikkek
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research