Fontos dokumentumok
375004
2,4-Thiazolidinedione
technical grade, 90%
Szinonimák:
2,4(3H,5H)-Thiazoledione, 2,4-Dioxo-1,3-thiazolidine, 2,4-Dioxothiazolidine, 2-Hydroxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one, Thiazole-2,4-dione, Thiazolidin-2,4-dione, Thiazolidinedione (6CI)
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
mp
125-127 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CSC(=O)N1
InChI
1S/C3H3NO2S/c5-2-1-7-3(6)4-2/h1H2,(H,4,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZOBPZXTWZATXDG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)