236020
Etomoxir
≥98% (HPLC), solid, CPT-1 inhibitor
Szinonimák:
Etomoxir, R(+)-2-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-oxirane-2-carboxylic acid sodium salt hydrate
About This Item
Javasolt termékek
product name
Etomoxir, A cell-permeable, irreversible, and stereospecific compound that is shown to inhibit carnitine palmitoyltransferase (CPT)-1 and DGAT activity in the mitochondria of rat heart H9c2 myoblastic cells.
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL (or water)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C15H19ClO4.Na/c16-12-5-7-13(8-6-12)19-10-4-2-1-3-9-15(11-20-15)14(17)18;/h5-8H,1-4,9-11H2,(H,17,18);/q;+1/p-1/t15-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RPACBEVZENYWOL-XFULWGLBSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3