Fontos dokumentumok
R0395
Rapamycin
from Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), powder, mTOR inhibitor
Szinonimák:
23,27-Epoxy-3H-pyrido[2,1-c][1,4]oxaazacyclohentriacontine, AY 22989, Sirolimus
About This Item
Javasolt termékek
product name
Rapamycin from Streptomyces hygroscopicus, ≥95% (HPLC), powder
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
szín
off-white
oldhatóság
ethanol: 2 mM
DMSO: soluble
antibiotikus hatásspektrum
fungi
yeast
Hatásmechanizmus
enzyme | inhibits
protein synthesis | interferes
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)C[C@@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)\C=C(C)\[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)\[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC
InChI
1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32-,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
Géninformáció
human ... FKBP1A(2280)
Általános leírás
Alkalmazás
- to treat BV2 cells or BV2-LC3 cells for autophagy assay
- as an autophagy activator in the bone marrow mesenchymal stem cells (BM-MSCs) transfected with lentivirus carrier of small interfering RNA for FOXO3 (siFOXO3) to study the effects of Forkhead Box O3 (FOXO3) on the autophagy of BM-MSCs
- to pre-incubate villi to inhibit the mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) signaling
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Cikkek
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Related Content
Explore protein pathway analysis through chemical library screening, investigating protein interactions, and modulating signaling pathways with small molecules.