Fontos dokumentumok
347795
Sodium dichloroacetate
98%
Szinonimák:
Dichloroacetic acid sodium salt
Teszt
98%
szennyeződések
<2% ethyl alcohol
mp
198 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUPNKHXLFSSUGS-UHFFFAOYSA-M
Géninformáció
human ... PDK1(5163) , PDK2(5164) , PDK3(5165) , PDK4(5166)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.