5.33717
CB-839
≥97% (HPLC), solid, GLS1 inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
GLS1 Inhibitor III, CB-839, N-(6-(4-(5-((2-Pyridin-2-ylacetyl)amino)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)butyl)pyridazin-3-yl)-2-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetamide, KGA Inhibitor III, 2-(Pyridin-2-yl)-N-(5-(4-(6-(2-(3-(trifluoromethoxy)phenyl)acetamido)pyridazin-3-yl)butyl)-1,3,4-thiadiazol-2
About This Item
Javasolt termékek
product name
GLS1 Inhibitor III, CB-839,
Teszt
≥97% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
yellow to brown
oldhatóság
DMSO: 25 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C26H24F3N7O3S/c27-26(28,29)39-20-9-5-6-17(14-20)15-22(37)31-21-12-11-18(33-34-21)7-1-2-10-24-35-36-25(40-24)32-23(38)16-19-8-3-4-13-30-19/h3-6,8-9,11-14H,1-2,7,10,15-16H2,(H,31,34,37)(H,32,36,38)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRAAPINBUWJLGA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Biokémiai/fiziológiai hatások
GLS1
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Feloldás
WGK
WGK 3