428026
Latrunculin A
from Latrunculia magnifica, ≥85% (HPLC), liquid, actin polymerization inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
InSolution Latrunculin A, Latrunculia magnifica
About This Item
Javasolt termékek
product name
Latrunculin A, Latrunculia magnifica, InSolution, ≥85%, 1 mM in DMSO, marine toxin that disrupts microfilament organization in cultured cells
Minőségi szint
Teszt
≥85% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inhibitor of microfilament-mediated processes in sperm, eggs, and embryos
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Spector, I., et al. 1989. Cell Motil. Cytoskeleton13, 127.
Coue, M., et al. 1987. FEBS Lett.213, 316.
Schatten, G., et al. 1986. Exp. Cell Res.166, 191.
Spector, I., et al. 1983. Science219, 493.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Lobbanási pont (C)
87 °C - (refers to pure substance)