Merck
182515
CK-666
≥95% (HPLC), solid, Arp2/3 complex inhibitor, Calbiochem
Szinonimák:
Arp2/3 Complex Inhibitor I, CK-666, 2-Fluoro-N-(2-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)ethyl)benzamide, CK-0944666, Actin Assembly Inhibitor XIII, Actin Assembly Inhibitor XIII, 2-Fluoro-N-(2-(2-Methyl-1H-indol-3-yl)ethyl)benzamide, CK-0944666
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H17FN2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
296.34
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
Arp2/3 Complex Inhibitor I, CK-666, Arp2/3 Complex Inhibitor I, CK-666, CAS 442633-00-3, is a cell-permeable selective inhibitor of actin assembly mediated by actin-related protein Arp2/3 complex (IC50 = 4 uM in human).
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
off-white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cccc1)C(=O)NCCc2c3c([nH]c2C)cccc3
InChI
1S/C18H17FN2O/c1-12-13(14-6-3-5-9-17(14)21-12)10-11-20-18(22)15-7-2-4-8-16(15)19/h2-9,21H,10-11H2,1H3,(H,20,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UXRKUKRXVWJFER-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable indolyl-fluorobenzamide compound that selectively inhibits actin assembly mediated by actin-related protein Arp2/3 complex of human, bovine, fission yeast S. pombe, and budding yeast S. cerevisiae origin (IC50 = 4, 17, 5, and 12 µM, respectively), without affecting S. pombe formin domain Cdc12(FH2)-mediated or the spontaneous actin polymerization. Shown to inhibit the actin filament "comet tails" formation around intracellular Listeria in infected SKOV3 cells (IC50 = 7 µM) in a reversible manner. Structrual studies indicate that CK-666 targets a pocket formed between subdomain 4 of Arp2 and subdomain 1 of Arp3, preventing Arp2/3 from shifting into an active conformation upon N-WASP-VCA binding. CK-666 and CK-869 (Cat. No. 182516) exhibit different modes of binding, resulting in their different yeast cross-reactivities. CK-689 (Cat. No. 182517 ) can serve as a negative control.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Elkészítési megjegyzés
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Nolen, B.J., et al. 2009. Nature460, 1031.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jogi nyilatkozat
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Binh An Truong Quang et al.
Nature communications, 12(1), 6511-6511 (2021-11-13)
In animal cells, shape is mostly determined by the actomyosin cortex, a thin cytoskeletal network underlying the plasma membrane. Myosin motors generate tension in the cortex, and tension gradients result in cellular deformations. As such, many cell morphogenesis studies have
Kathleen Scheffler et al.
Journal of cell science, 135(6) (2022-02-04)
Formation of healthy mammalian eggs from oocytes requires specialised F-actin structures. F-actin disruption produces aneuploid eggs, which are a leading cause of human embryo deaths, genetic disorders and infertility. We found that oocytes contain prominent nuclear F-actin structures that are
Eoin McEvoy et al.
Nature communications, 13(1), 7089-7089 (2022-11-20)
The formation and recovery of gaps in the vascular endothelium governs a wide range of physiological and pathological phenomena, from angiogenesis to tumor cell extravasation. However, the interplay between the mechanical and signaling processes that drive dynamic behavior in vascular
An ancestral mycobacterial effector promotes dissemination of infection.
Saelens, et al.
Cell, 185, 4507-4525 (2023)
Domokos I Lauko et al.
Molecular biology of the cell, 32(16), 1433-1445 (2021-06-17)
The baculovirus Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus (AcMNPV), a pathogen of lepidopteran insects, has a striking dependence on the host cell actin cytoskeleton. During the delayed-early stage of infection, AcMNPV was shown to induce the accumulation of actin at the cortex of infected cells. However, the dynamics and