688002-M
Y-27632
≥95% (HPLC), liquid, Rho kinase inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
InSolution Y-27632 in DMSO, Rho Kinase Inhibitor VI, (R)-(+)- trans-N-(4-Pyridyl)-4-(1-aminoethyl)-cyclohexanecarboxamide, 2HCl
About This Item
Javasolt termékek
product name
Y-27632 in DMSO, InSolution, ≥95%, 10 mM, reversible and selective inhibitor of Rho-associated protein kinases
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Chitaley, K., et al. 2001. Nat. Med.7, 119.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J. 351, 95.
Narumiya, S., et al. 2000. Methods Enzymol.325, 273.
Hirose, M., et al. 1998. J. Cell Biol.141, 1625.
Maekawa, M., et al. 1999. Science285, 895.
Uehata, M., et al. 1997. Nature389, 990.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)