420127
Jasplakinolide
from Jaspis johnstoni, ≥90% (HPLC), liquid, Actin polymerization promotor, Calbiochem
Szinonimák:
InSolution Jasplakinolide, Jaspis johnstoni
About This Item
Javasolt termékek
product name
Jasplakinolide, Jaspis johnstoni, InSolution, ≥90%, 1 mM in DMSO, mammablian cell mitosis inhibitor, potent inducer of actin polymerization and stabilization
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
F-actin
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Posey, S.C., and Bierer, B.E. 1999. J. Biol. Chem.274, 4259.
Senderowicz, A.M., et al. 1995. J. Natl. Cancer Inst.87, 46.
Bubb, M.R., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 14869.
Scott, V.R., et al. 1988. Antimicrob. Agents Chemother.32, 1154.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)