203389
Blebbistatin, Racemic
≥97% (HPLC), liquid, Myosin II inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
InSolutionBlebbistatin, Racemic
About This Item
Javasolt termékek
product name
Blebbistatin, Racemic, InSolution, ≥97%, 50 mM in 90% DMSO, reversible inhibitor of nonmuscle myosin II
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
ATPase
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Kovacs, M., et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 35557.
Straight, A.F., et al. 2003. Science299, 1743.
Cheung, A., et al. 2001. Mol. Biol. Cell Suppl.12, 271a.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)