Fontos dokumentumok
487929-M
Millipore
Nocodazole
InSolution, ≥97%, 50 mM in DMSO, Inhibitor of mammalian cell mitosis via a highly aspecific antimicrotubular activity
Szinonimák:
InSolution Nocodazole, Methyl-(5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamate, Methyl-5-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-ylcarbamate, R17934, R17934, Methyl-(5-(2-thienylcarbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamate, Methyl-5-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-ylcarbamate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H11N3O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
301.32
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
Minőségi szint
Teszt
≥97% (HPLC)
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
tárolási hőmérséklet
−70°C
InChI
1S/C14H11N3O3S/c1-20-14(19)17-13-15-9-5-4-8(7-10(9)16-13)12(18)11-3-2-6-21-11/h2-7H,1H3,(H2,15,16,17,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Inhibitor of mitosis. Has highly specific antimicrotubular activity for mammalian cells in culture. Promotes tubulin depolymerization. Also acts as a high-affinity ligand for the cancer-related kinases ABL, c-KIT, BRAF, and MEK (Kd<2 M). The solid form of this compound (Cat. No. 487928) is also available.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
Microtubules
Secondary Target
Certain kinases
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Fizikai forma
A 50 mM (10 mg/664 µL) solution of Nocodazole (Cat. No. 487928) in DMSO.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 1 year at -70°C.
Egyéb megjegyzések
Park, H., et al. 2012. Chem. Med. Chem.7, 53.
Bunz, F., et al. 1998. Science282, 1497.
Fleischman, L.F., et al. 1993. Oncogene8, 771.Pomies, P., and Block, M.R. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1429.
Rennison, M.E., et al. 1992. J. Cell Sci.102, 239.
Thyberg, J., and Moskalewski, S. 1992. J. Cell Sci.103, 1167.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Muta. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)