Fontos dokumentumok
203820
Sigma-Aldrich
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-Bromo-, Sodium Salt
Cell-permeable cGMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cGMP.
Szinonimák:
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, 8-Bromo-, Sodium Salt, 8-Bromo-cGMP, Br-cGMP, Na
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H10BrN5O7P · Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
446.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106305
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated
szín
white
oldhatóság
water: 200 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C10H11BrN5O7P/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)18)16(9)8-4(17)5-2(22-8)1-21-24(19,20)23-5/h2,4-5,8,17H,1H2,(H,19,20)(H3,12,14,15,18)/t2-,4-,5-,8-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YUFCOOWNNHGGOD-UMMCILCDSA-N
Általános leírás
Cell-permeable cGMP analog that is more resistant to phosphodiesterases than cGMP. Preferentially activates protein kinase G. Inhibits thrombin-stimulated arachidonic acid release in human platelets.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Cell permeable: yes
Primary Target
protein kinase G
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 1 week at -20°C.
Egyéb megjegyzések
Kwak, B.R., and Jongsma, H.J. 1996. Mol. Cell. Biochem. 157, 93.
Perreault, T., and DeMarte, J. 1993. Am. J. Physiol. 264, H302.
Ruth, P., et al. 1991. Eur. J. Biochem.202, 1339.
Schwarzschild, M.A., and Zigmond, R.E. 1991. J. Neurochem.56, 400.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Sinisa Prelic et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 17, 1180798-1180798 (2023-06-12)
Olfaction is a crucial sensory modality in insects and is underpinned by odor-sensitive sensory neurons expressing odorant receptors that function in the dendrites as odorant-gated ion channels. Along with expression, trafficking, and receptor complexing, the regulation of odorant receptor function