Merck
243005
Millipore
L-Cysteine, Free Base
Naturally-occurring non-essential amino acid.
Szinonimák:
L-Cysteine, Free Base, Cys
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7NO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.54
leírás
Merck USA index - 14, 2781
Minőségi szint
Teszt
≥98% (perchloric acid titration)
Forma
solid
optikai aktivitás
[α]20/D +8 to +9°, c = 5 in 1 M HCl
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szennyeződések
≤100 CFU/g Total microorganisms
≤24 EU/g Endotoxin
szín
white
oldhatóság
water: 10 mg/mL
1 M HCl: 50 mg/mL
kation nyomok
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Naturally occurring non-essential amino acid.
Naturally-occurring non-essential amino acid.
Kiszerelés
Packaged under inert gas
Figyelmeztetés
Toxicity: Harmful (C)
Feloldás
Aqueous stock solutions are stable for up to 24 h at -20°C. Acidic stock solutions, when aliquoted and stored at -20°C, are stable for up to 1 month.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1