Fontos dokumentumok
778672
L-Cysteine
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥98.0%
Szinonimák:
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D 8 to 9.5°
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
szennyeződések
≤0.5% ninhidrin positive substances (each)
≤10 ppm heavy metals
≤300 ppm ammonium
izzítási maradék
≤0.1%
veszteség
≤0.5% loss on drying
mp
240 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.04%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
kation nyomok
Fe: ≤10 ppm
alkalmasság
clear, colorless for appearance of solution
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?