Fontos dokumentumok
C5360
L-Cysteine
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
(R)-2-Amino-3-mercaptopropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
non-animal source
Minőségi szint
Forma
crystalline powder
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, heavy metals, trace metals, tested
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 25 mg/mL
alkalmasság
suitable for manufacturing use
idegen aktivitás
cytotoxicity, tested
SMILES string
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Általános leírás
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.