Fontos dokumentumok
1.02452
SAFC
L-Cysteine
for cell culture media
Szinonimák:
L-Cysteine, α-Amino-ß-mercapto propionic acid, αlpha-Amino-ß-mercapto propionic acid, Cys, αlpha-Amino-beta-mercapto propionic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H7NO2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
121.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106213
EC index szám:
200-158-2
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
420 °C
hatékonyság
1890 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
220-228 °C
oldhatóság
280 g/L
térfogatsúly
300 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
SCC([N+H3])C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUJNEKJLAYXESH-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1