Fontos dokumentumok
C121800
L-Cysteine hydrochloride hydrate
99%, for peptide synthesis
Szinonimák:
L-Cysteine·HCl hydrate
About This Item
Javasolt termékek
product name
L-Cysteine hydrochloride hydrate, 99%
Minőségi szint
Teszt
99%
form
solid
optikai aktivitás
[α]23/D +5.2°, c = 2 in 5 M HCl
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
technika/technikák
affinity chromatography: suitable
szín
white
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H]O[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?