Fontos dokumentumok
R3257
Resorufin sodium salt
redox indicator
Szinonimák:
7-Hydroxy-3H-phenoxazin-3-one sodium salt
Forma
powder
mp
>300 °C (lit.)
oldhatóság
water: 1 mg/mL, opaque
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[Na+].[O-]c1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C12H7NO3.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(15)2-4-10(12)13-9;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYXBZZBYMSVFPR-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)