Merck
W292912
Sigma-Aldrich
Isopropyl alcohol
greener alternative
natural, ≥98%, FG
Szinonimák:
2-Propanol, sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
FEMA-szám:
2929
Beilstein:
635639
EC-szám:
Európai Tanács szám:
4146
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
2.079
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
botanical
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Teszt
≥98%
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
alcohol; ethereal
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Alkalmazás
  • Different solvents and organic modifiers for the control of crystallographic parameters in nano-crystallite hydroxyapatite for amplification of photocatalytic activity.: This study demonstrates how isopropyl alcohol, used as a solvent, can control the structural properties of hydroxyapatite nanocrystals, enhancing their photocatalytic performance in environmental applications (Kawsar et al., 2024).
  • Preparation of a sustainable magnetic sorbent for the extraction and preconcentration of progestogens in natural water samples.: The study utilizes isopropyl alcohol in the synthesis of a novel, environmentally friendly sorbent for water purification processes, addressing the crucial need for removing contaminants from water (Aguinaga Martínez et al., 2024).
  • Rational synthesis of methylsilsesquioxane aerogels addressing thermal load and compression recovery issues in Li-ion batteries.: This research highlights the use of isopropyl alcohol in synthesizing advanced materials that improve the safety and efficiency of lithium-ion batteries, a critical component for sustainable energy solutions (Li et al., 2024).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ivan V Semenyuta et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-13)
Online Chemical Modeling Environment (OCHEM) was used for QSAR analysis of a set of ionic liquids (ILs) tested against multi-drug resistant (MDR) clinical isolate Acinetobacter baumannii and Staphylococcus aureus strains. The predictive accuracy of regression models has coefficient of determination
Ryohei Sato et al.
Journal of oleo science, 69(8), 951-958 (2020-07-10)
Piperitenone oxide, a major chemical constituent of the essential oil of spearmint, Mentha spicata, induces differentiation in human colon cancer RCM-1 cells. In this study, piperitenone oxide and trans-piperitenone dioxide were prepared as racemic forms by epoxidation of piperitenone. The
Heba H El-Maghrabi et al.
Journal of colloid and interface science, 587, 457-466 (2021-01-01)
Cost-effective, active and stable electrocatalysts are crucial for hydrogen production via electrocatalytic water splitting. Here, we describe the preparation of novel nanofibers (NF) made of Ni/Gd2O3/NiO heterostructures by electrospinning. The fabricated materials showed high electrocatalytic performance for hydrogen evolution reaction
Justyna Odrobińska et al.
Pharmaceutics, 12(12) (2020-12-09)
The in vitro biochemical evaluation of the applicability of polymers carrying active substances (micelles and conjugates) was carried out. Previously designed amphiphilic graft copolymers with retinol or 4-n-butylresorcinol functionalized polymethacrylate backbone and poly(ethylene glycol) (PEG) side chains that included Janus-type
Beatrice Muzzi et al.
Nanoscale, 12(26), 14076-14086 (2020-06-26)
The development of reproducible protocols to synthesize hard/soft nano-heterostructures (NHSs) with tailored magnetic properties is a crucial step to define their potential application in a variety of technological areas. Thermal decomposition has proved to be an effective tool to prepare