Merck
Y0001728
Isopropyl alcohol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-Propanol, sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.10
Beilstein:
635639
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
Ügynökség
EP Reference Standard
gőzsűrűség
2.1 (vs air)
gőznyomás
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
öngyulladási hőmérséklet
750 °F
robbanási határérték
2.0-12.7 %, 93 °C
gyártó/kereskedő neve
EDQM
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
sűrűség
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Isopropyl alcohol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Kiszerelés
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
53.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
12.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)